405612
1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
99%
Sinônimo(s):
(1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol
Ensaio
99%
p.e.
175 °C/15 mmHg (lit.)
pf
47-50 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2
chave InChI
QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
164 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate (PRM30) is a zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.