Documentos Principais
M30507
Sigma-Aldrich
Methyl benzoylformate
98%
Sinônimo(s):
Methyl phenylglyoxylate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Beilstein:
1100868
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
246-248 °C (lit.)
densidade
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Roman Tsaryk et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(3), 637-648 (2014-11-06)
Limitations of current treatments for intervertebral disc (IVD) degeneration have promoted interest in the development of tissue-engineering approaches. Injectable hydrogels loaded with cells can be used as a substitute material for the inner IVD part, the nucleus pulposus (NP), and