108995
Methyl thioglycolate
95%
Sinônimo(s):
Methyl mercaptoacetate
Ensaio
95%
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: [1,2]-Wittig Rearrangement
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
p.e.
42-43 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
thiol
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CS
InChI
1S/C3H6O2S/c1-5-3(4)2-6/h6H,2H2,1H3
chave InChI
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene
- methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
A General Strategy for Organocatalytic Activation of C–H Bonds via Photoredox Catalysis: Direct Arylation of Benzylic Ethers
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?