108987
Methyl 3-mercaptopropionate
98%
Sinônimo(s):
3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
p.e.
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3
chave InChI
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?