408263
Pentaerythritol tetraacrylate
contains 350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
2,2-Bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, Tetramethylolmethane tetraacrylate
About This Item
Produtos recomendados
contém
350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Impurezas
10-40% triester
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
chave InChI
KNSXNCFKSZZHEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To synthesize polymer electrolytes for the fabrication of lithium-sulfur batteries.
- In the formulation of UV-curable epoxy acrylate coatings, to improve their mechanical properties and performance.
- To prepare multifunctional silicone acrylate prepolymers for use in UV-curable coatings, to improve their mechanical and anti-oxygen inhibition properties.
- In the UV-curable ink formulations.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?