475807
Glycerol 1,3-diglycerolate diacrylate
technical grade
Sinônimo(s):
Triglycerol diacrylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
contém
1,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
densidade
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COCC(O)COC(=O)C=C)COCC(O)COC(=O)C=C
InChI
1S/C15H24O9/c1-3-14(19)23-9-12(17)7-21-5-11(16)6-22-8-13(18)10-24-15(20)4-2/h3-4,11-13,16-18H,1-2,5-10H2
chave InChI
PSSYEWWHQGPWGA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
475807-100ML | 4061837407987 |
475807-500ML |