107646
Tripentaerythritol
technical grade
Sinônimo(s):
2,2-Bis[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-1,3-propanediol, 2-[[3-Hydroxy-2-[[3-hydroxy-2,2-bis(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propoxy]methyl]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
225 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)COCC(CO)(CO)COCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C15H32O10/c16-1-13(2-17,3-18)9-24-11-15(7-22,8-23)12-25-10-14(4-19,5-20)6-21/h16-23H,1-12H2
chave InChI
PTJWCLYPVFJWMP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?