Documentos Principais
8.07331
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol
for synthesis
Sinônimo(s):
Pentaerythritol, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2OH)4
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-104-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
490 °C
potência
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.5-4.5 (35 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
276 °C/40 hPa
pf
256-258 °C
densidade
1.39 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750‑850 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9H,1-4H2
chave InChI
WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Preparation of a Polymeric Phosphoramide Flame-Retardant and Its Effect on the Flame-Retardant Properties of Epoxy Resin: This study focuses on the synthesis of pentaerythritol bisphosphonate (PCS) and its application in improving the flame-retardant properties of epoxy resin (H Wang et al., 2024).
  • Integrated Data Modeling and Biological Evaluation of PEGylated Konjac Gum-Rosin Pentaerythritol Polymeric Nanocomposites: Development of antimicrobial agents using pentaerythritol in polymeric nanocomposites (A Yildiz et al., 2024).
  • Re-examination of the intumescence mechanism of ammonium polyphosphate/pentaerythritol/zeolite 4A: Analysis of fire-retardant formulation efficiency in polyolefins (M Caron et al., 2024).
Nota de análise
Assay (NMR): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 255 °C
Melting range (upper value): ≤ 261 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1