408360
Di(trimethylolpropane) tetraacrylate
average Mw 466
Sinônimo(s):
Bistrimethylolpropane tetraacrylate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw 466
contém
1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
densidade
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(COCC(CC)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C24H34O9/c1-7-19(25)30-15-23(11-5,16-31-20(26)8-2)13-29-14-24(12-6,17-32-21(27)9-3)18-33-22(28)10-4/h7-10H,1-4,11-18H2,5-6H3
chave InChI
XRMBQHTWUBGQDN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?