Documentos Principais
407577
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane propoxylate triacrylate
average Mn ~644
Sinônimo(s):
Propoxylated trimethylolpropane triacrylate
About This Item
Fórmula linear:
[H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2]3CC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
644.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~644
contém
500 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.46
densidade
1.051 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(COCCCOC(=O)C=C)(COCCCOC(=O)C=C)COCCCOC(=O)C=C
chave InChI
NCNNNERURUGJAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)