407534
Tris[2-(acryloyloxy)ethyl] isocyanurate
Sinônimo(s):
Tri(2-hydroxyethyl)isocyanurate triacrylate, Tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate triacrylate, Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid triacrylate, Tris[2-(acryloyloxy)ethyl]
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
contém
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
pf
52-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCCN1C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C1=O
InChI
1S/C18H21N3O9/c1-4-13(22)28-10-7-19-16(25)20(8-11-29-14(23)5-2)18(27)21(17(19)26)9-12-30-15(24)6-3/h4-6H,1-3,7-12H2
chave InChI
YIJYFLXQHDOQGW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?