Key Documents
8.16113
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Isocyanuric acid triallyl ester, Triallyl isocyanurate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
249.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
213-834-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
3.5 hPa ( 143 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
potência
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
2480 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
78.2 cSt(30 °C)
pb
150 °C/5.3 hPa
pf
25 °C
temperatura de transição
flash point 160 °C
solubilidade
3.7 g/L
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
chave InChI
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.162
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
319.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159.5 °C - closed cup