291609
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
97%
Sinônimo(s):
Triallyl cyanurate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pb
156 °C
pf
26-27 °C
densidade
1.11 g/mL at 30 °C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
chave InChI
BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
347.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
175.5 °C