531081
N-Hydroxynaphthalimide triflate
electronic grade, ≥99%
Sinônimo(s):
N-Hydroxynaphthalimide trifluoromethanesulfonate, HNT, NHN-TF
About This Item
Produtos recomendados
grau
electronic grade
Ensaio
≥99%
pf
212.1-214.2 °C
solubilidade
PGMEA: 1%
ethyl lactate: <1%
γ-butyrolactone: ~2%
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C13H6F3NO5S/c14-13(15,16)23(20,21)22-17-11(18)8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(17)19/h1-6H
chave InChI
LWHOMMCIJIJIGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
531081-1G | 4061826751237 |
531081-5G |