Documentos Principais
527009
Sigma-Aldrich
(4-Phenylthiophenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinônimo(s):
(4-Phenylthiophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H19F3O3S3
Número CAS:
Peso molecular:
520.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
81-85 °C (lit.)
λmax
298 nm
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19S2.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
WEYUQUMMYNRIPP-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Baptiste Monney et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(30), 6357-6365 (2020-06-20)
Neural implants that are based on mechanically adaptive polymers (MAPs) and soften upon insertion into the body have previously been demonstrated to elicit a reduced chronic tissue response than more rigid devices fabricated from silicon or metals, but their processability