Documentos Principais
526975
Sigma-Aldrich
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinônimo(s):
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H19F3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
504.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
90-94 °C (lit.)
λmax
256 nm
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19OS.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
DFSWKIGXUOJVAC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
526975-1G-A4061826706015
526975-5G-A