Documentos Principais
530964
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9Cl6N3O
Número CAS:
Peso molecular:
447.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
192-195 °C (lit.)
λmax
379 nm
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(nc(n2)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl6N3O/c1-24-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-21-11(13(15,16)17)23-12(22-10)14(18,19)20/h2-7H,1H3/b7-4+
chave InChI
MCNPOZMLKGDJGP-QPJJXVBHSA-N
Aplicação
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)