Key Documents
527068
Sigma-Aldrich
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium triflate
Sinônimo(s):
(4-Iodophenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14F3IO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
538.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
155-160 °C (lit.)
λmax
262 nm
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Ic1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14IS.CHF3O3S/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-14H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
WHQDLCHSPLKATA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)