379506
Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate
Sinônimo(s):
1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, TGIC, Triglycidyl isocyanurate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CC2CO2)C(=O)N(CC3CO3)C(=O)N1CC4CO4
InChI
1S/C12H15N3O6/c16-10-13(1-7-4-19-7)11(17)15(3-9-6-21-9)12(18)14(10)2-8-5-20-8/h7-9H,1-6H2
chave InChI
OUPZKGBUJRBPGC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
379506-100G | 4061833597224 |
379506-500G | 4061833597231 |