Key Documents
474169
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
96%
Sinônimo(s):
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8F8O2
Número CAS:
Peso molecular:
288.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.353 (lit.)
pb
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
chave InChI
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves