338036
Neopentyl glycol diglycidyl ether
technical grade
Sinônimo(s):
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane, 2,2′-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis[oxirane]
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
Formulário
liquid
Peso eq.
135-165 g (epoxide)
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
viscosidade
10-30 mPa.s(25 °C)
p.e.
103-107 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
KUAUJXBLDYVELT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As a cross-linking agent to prepare Pullulan/polydopamine hydrogels for selective adsorption of pollutant cationic dyes.
- As a monomer to synthesize gel polymer electrolytes for Li-ion batteries via cationic ring-open polymerization.
- As a precursor for the synthesis of hybrid epoxy methacrylate resins cationic and free-radical photopolymerization. These epoxy resins can be used as anti-corrosion and decorative coatings.
- To synthesize epoxy nanocomposites for fabrication of light-emitting devices.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?