Documentos Principais
406732
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) diglycidyl ether
average Mn ~380
Sinônimo(s):
Polyoxypropylene diglycidyl ether
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
peso molecular
average Mn ~380
índice de refração
n20/D 1.464
densidade
1.14 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C1)CO.OC(CO)C
InChI
1S/C3H6O2.C3H8O2/c4-1-3-2-5-3;1-3(5)2-4/h3-4H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DGOJCIHEPUQYGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)