124192
1,4-Butanodiol diglicidil éter
technical grade, 60%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butane, 1,4-Bis(glycidyloxy)butane, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane, 1,4-Butylene glycol diglycidyl ether, Tetramethylene glycol diglycidyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
~10 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
concentração
60%
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
pb
266 °C (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
chave InChI
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a cross-linking agent to prepare hyaluronic acid dermal fillers This crosslinking process enhances the gel-like consistency of the filler, making it more durable and longer-lasting.
- As a monomer to prepare epoxy-based graphene nanocomposites that have potential applications in the field of flexible electronics, corrosion resistance coatings, and conductive adhesives. BDDE is chosen for its desirable properties such as low viscosity, good reactivity, and compatibility with graphene.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?