139564
1,2,7,8-Diepoxyoctane
97%
Sinônimo(s):
1,7-Octadiene bisoxide, 1,7-Octadiene diepoxide, 2,2′-(1,4-Butanediyl)bis[oxirane]
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
240 °C (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC1CO1)CC2CO2
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Removal of GenX by APTES functionalized diepoxyoctane cross-linked chitosan beads: Cross-linked and aminated chitosan beads were synthesized using 1,2:7,8-diepoxyoctane and 3-aminopropyl triethoxysilane. These beads were studied for their efficiency in removing GenX, a problematic environmental pollutant, demonstrating a potential application in water treatment technologies (M Vakili, F Gholami, HM Zwain, W Wang… - Journal of …, 2023 - Elsevier).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?