202533
1,3-Butadiene diepoxide
97%
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Diepoxybutane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
25 mmHg ( 56 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
Impurezas
<3% methylene chloride
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
pf
2-4 °C (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1OC1C2CO2
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?