377031
Butyl glycidyl ether
95%
Sinônimo(s):
(Butoxymethyl)oxirane, Araldite® RD-1
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.418 (lit.)
pb
164-166 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCC1CO1
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?