Documentos Principais
454699
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (S)-(+)-Methyl glycidyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
102505
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
índice de refração
n20/D 1.405 (lit.)
p.e.
110-111 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
chave InChI
LKMJVFRMDSNFRT-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)