A32608
Allyl glycidyl ether
≥99%
Sinônimo(s):
1-Allyloxy-2,3-epoxypropane, Allyl 2,3-epoxypropyl ether
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4.7 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
pb
154 °C (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOCC1OC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h2,6H,1,3-5H2
chave InChI
LSWYGACWGAICNM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?