151238
Glycidyl methacrylate
97%, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
2,3-Epoxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2,3-epoxypropyl ester
Ensaio
97%
forma
liquid
contém
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Impurezas
0.02% epichlorohydrin
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
densidade
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
chave InChI
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?