50062
Glycidyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
2,3-Epoxypropyl propargyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.448
densidade
1.040 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOCC1CO1
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h1,6H,3-5H2
chave InChI
SYFZCLMMUNCHNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- propargyl-functional poly(carbonate)s
- hyperbranched polyglycerol (hbPG)
- alkyne-functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) diols
- dextran-based cyclodextrin polymers
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?