291463
Glycidyl isopropyl ether
98%
Sinônimo(s):
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.410 (lit.)
p.e.
131-132 °C (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OCC1CO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?