C102504
Cyclohexene oxide
98%
Sinônimo(s):
1,2-Epoxycyclohexane, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
703 °F
Lim. expl.
12.36 %
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
129-130 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC2OC2C1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Polymeric carbon nitride with internal np homojunctions for efficient photocatalytic CO2 reduction coupled with cyclohexene oxidation: This study focuses on the use of cyclohexene oxide in the context of photocatalytic CO2 reduction, highlighting the application of polymeric carbon nitride as a catalyst. The process shows how cyclohexene oxide can be efficiently converted in a coupled reaction that also addresses environmental concerns through CO2 reduction (W Zhen et al., 2021).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?