Documentos Principais
526134
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H20O2Si
Número CAS:
Peso molecular:
188.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
p.e.
195-197 °C (lit.)
densidade
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC1CO1
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-8-6-10-8/h8H,6-7H2,1-5H3
chave InChI
YANSSVVGZPNSKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether [tert-butyl-dimethyl-(oxiran-2-ylmethoxy)silane] can be synthesized from glycidol, via hydrolytic kinetic resolution (HKR) in the presence of R-(salen)Co complex and water.
Aplicação
tert-Butyldimethylsilyl glycidyl ether may be used to synthesize (R/S)-1-benzylamino-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)propan-2-ol and (2R/2S)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-{[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl]amino}propan-2-ol.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)