549835
2,4,6-Tris(dimethylamino)-1,3,5-triazine
96%
Sinônimo(s):
Altretamine, Hexamethylmelamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
171-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1nc(nc(n1)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H18N6/c1-13(2)7-10-8(14(3)4)12-9(11-7)15(5)6/h1-6H3
chave InChI
UUVWYPNAQBNQJQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves