Documentos Principais
440825
Sigma-Aldrich
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate
technical grade
Sinônimo(s):
1,3,5-N-Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate, 1,3,5-Tris(3-trimethoxysilylpropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Tris(3-trimethoxysilylpropyl)cyclotriisocyanurate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H45N3O12Si3
Número CAS:
Peso molecular:
615.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
viscosidade
350 cSt(lit.)
p.e.
250 °C (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](CCCN1C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C1=O)(OC)OC
InChI
1S/C21H45N3O12Si3/c1-28-37(29-2,30-3)16-10-13-22-19(25)23(14-11-17-38(31-4,32-5)33-6)21(27)24(20(22)26)15-12-18-39(34-7,35-8)36-9/h10-18H2,1-9H3
chave InChI
QWOVEJBDMKHZQK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate (TTPI) can be used in the preparation of:
  • Pd nanoparticle and single-walled carbon nanotube hybrid materials.
  • Periodic mesoporous organosilicas exhibiting absorption properties for heavy metal ions like mercury.
  • Mesoporous organosilica−alumina composites with an affinity for CO2 gas at elevated temperatures.
  • Isocyanurate-containing ordered mesoporous organosilicas using block copolymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
200.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis and characterization of novel hybrids of tris [3-(trimethoxysilyl) propyl] isocyanurate (TTPI) capped palladium nanoparticles and single-walled carbon nanotubes
Hemraj-Benny T, et al.
Silicon, 3(2), 97-101 (2011)
Cage-like mesoporous organosilicas with isocyanurate bridging groups synthesized by soft templating with poly (ethylene oxide)-poly (butylene oxide)-poly (ethylene oxide) block copolymer
Grudzien RM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 333(1), 354-362 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
440825-100ML4061838119803
440825-25ML