D1538
Piperazine diacrylamide
For acrylamide gel electrophoresis
Sinônimo(s):
1,4-Bis(acryloyl)piperazine, 1,4-Di(acryloyl)piperazine, N,N′-Bis(acryloyl)piperazine, BAP, PDA, Piperazine diacrylamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
técnica(s)
electrophoresis: suitable
pf
91.5-93.5 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
chave InChI
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- increases the gel strength and resolution
- reduces background for silver background
- can be substituted for bisacrylamide without changing polymerization protocol
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?