448281
(3-Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride solution
75 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
(Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride, Acryloylaminopropyltrimethylammonium chloride, Trimethyl(3-acrylamidopropyl)ammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
contém
3,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Nível de qualidade
concentração
75 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.4848
densidade
1.11 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C9H18N2O.ClH/c1-5-9(12)10-7-6-8-11(2,3)4;/h5H,1,6-8H2,2-4H3;1H
chave InChI
OEIXGLMQZVLOQX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As a cationic monomer to synthesize polyampholyte hydrogels (PAHs). These hydrogels show pH-responsive and ionic strength-responsive behavior and are suitable for application in smart coatings and biosensors.
- As a monomer to prepare poly(APTAC) ion exchange membranes with high surface porosity, for the removal of Cu(II), Cr(VI), and As(V) ions from water.
- As a precursor to fabricate cartilage mimetic polymer scaffolds that can be used in cartilage regeneration and replacement.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
448281-250ML | 4061832290140 |
448281-50ML | 4061832290171 |