280658
[3-(Methacryloylamino)propyl]trimethylammonium chloride solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Acrylamido buffer solution pK >=12.0
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
contém
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
concentração
50 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.43
densidade
1.053 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O.ClH/c1-9(2)10(13)11-7-6-8-12(3,4)5;/h1,6-8H2,2-5H3;1H
chave InChI
UZNHKBFIBYXPDV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a cationic monomer in the synthesis of charge-balanced polyampholytic random copolymers for gel electrolytes in Zinc-air batteries. These polyampholytic copolymers enhance ionic conductivity, stability, and compatibility with the electrochemical system.
- As a monomer to prepare double-network ion-gel membranes for efficient CO2/N2 separation. MAPTAC induces mechanical strength in the polymer networks.
- To fabricate cationic hydrogel by radical graft copolymerization of MAPTAC and salecan. The highly hydrophilic and cationic nature of MAPTAC makes this hydrogel suitable for anionic drug release and delivery.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?