94904
Sodium 4-vinylbenzenesulfonate
technical, ≥90% (T)
Sinônimo(s):
4-Vinylbenzenesulfonic acid sodium salt, Styrene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (T)
Formulário
powder
pf
≥300 °C
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?