Key Documents
657670
Sigma-Aldrich
Poly(2-dimethylamino)ethyl methacrylate) methyl chloride quaternary salt
Sinônimo(s):
MADQUAT, Poly(2-(trimethylamino)ethyl methacrylate), Poly(2-methacryloxyethyltrimethylammonium chloride)
About This Item
Fórmula linear:
(C9H18ClNO2)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
forma
solid
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: soluble
methanol: soluble
InChI
1S/C9H18NO2.ClH/c1-8(2)9(11)12-7-6-10(3,4)5;/h1,6-7H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
propriedades físicas
Cationic polyelectrolyte
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)