P7170
Ponceau S solution
BioReagent, 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Sinônimo(s):
Ponceau S
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ponceau S solution, BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
grau
for protein analysis
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
concentração
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
adequação
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis)
suitable for electrophoresis
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
chave InChI
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.