252646
(Trimethylsilyl)isocyanate
85%
Sinônimo(s):
Isocyanatotrimethylsilane
Ensaio
85%
Formulário
liquid
Impurezas
<15% hexamethyldisiloxane
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
p.e.
90-92 °C (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
chave InChI
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- postsynthetic modification of isoreticular metal-organic framework-3
- synthesis of 1-unsubstituted 4-(dialkylamino) imidazolin-2-ones
- conversion of isocyanates to carbodiimides with cyclopentadienyl Fe(CO)2 or -Mn(CO)3 catalysis
- carbamoylation of aromatic hydrocarbons and alcohols
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
252646-5G | 4061836826031 |
252646-1G | |
252646-25G | 4061836826024 |