Documentos Principais
251887
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3NCO
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
p.e.
140 °C/11 mmHg (lit.)
pf
30 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(N=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-8(10-6-11)9(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
WRAZHLRMDRTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Dimethoxyphenyl isocyanate has been used in the preparation of pyrrolo[3,2-d]pyrimidines.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Frederik J R Rombouts et al.
Journal of combinatorial chemistry, 7(4), 589-598 (2005-07-12)
The first solid-phase methodology for the preparation of pyrrolo[3,2-d]pyrimidines is presented. Merrifield resin bearing a cysteamine "traceless" linker was treated with 4-oxo-N-(PhF)proline benzyl ester (10; PhF = 9-(9-phenylfluorenyl)) to provide resin-bound aminopyrrole 20, which was treated with ethyl, phenyl, 4-phenoxyphenyl