Documentos Principais
152277
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl isocyanate
98%
Sinônimo(s):
4-Isocyanato chlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein:
386235
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5618 (lit.)
p.e.
203-204 °C (lit.)
pf
26-29 °C (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
isocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chlorophenyl isocyanate was used in the preparation of isothiocyanates.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A Convenient synthesis of isothiocyanates from primary nitroalkanes.
Synthetic Communications, 24(8), 1101-1105 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
152277-10KG
152277-500G
152277-100G4061836825348
152277-5G4061836825355