250821
4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
99%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isocyanate
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
58-59 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
chave InChI
QZTWVDCKDWZCLV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- fluorescent photoinduced electron transfer (PET) chemosensors
- 2-ethyl-6-[(4-trifluoromethylphenylcarbamoyl)hydrazino]-benzo[de]iso-quinoline-1,3-dione, an amidourea-based sensor for anions
- 1,8-naphthalimide based colorimetric and fluorescent sensor for anions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?