Documentos Principais
241563
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl isocyanate
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-isocyanatobenzene, p-Bromocarbanil, p-Bromophenyl isocyanate
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
198.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
p.e.
158 °C/14 mmHg (lit.)
pf
42-44 °C (lit.)
solubilidade
diethyl ether: very slightly soluble
grupo funcional
bromo
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
CZQIJQFTRGDODI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-Bromophenyl isocyanate was used in the synthesis of mixed bisamide derivative and monoamide product.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jiang Lu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (38)(38), 4848-4850 (2005-09-30)
Multiply-substituted iminocyclopentadienes were formed from Lewis acid-promoted reactions of zirconacyclopentadienes and isocyanates via a one-pot three-component coupling process; the C=O double bond of the RN=C=O moiety in the isocyanate was cleaved, and the isocyanates behaved formally as a one-carbon unit