256439
4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate)
98%
Sinônimo(s):
4,4′-MDI, Bis(4-isocyanatophenyl)methane
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
p.e.
200 °C/5 mmHg (lit.)
pf
42-45 °C (lit.)
densidade
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
chave InChI
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Polyurethane cationomers, that are applicable in medical implants.
- A prepolymer for preparing self-healable polyurethane elastomers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
411.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
211 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?