418005
Poly(hexamethylene diisocyanate)
viscosity 1,300-3,000 cP (25 °C)(lit.)
Sinônimo(s):
1,6-Diisocyanatohexane homopolymer, 1,6-Diisocyanatohexane polymer, HMDI homopolymer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.502
viscosidade
1,300-3,000 cP(25 °C)(lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=C=NCCCCCCN=C=O
chave InChI
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?