Key Documents
JKA7111
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Isocyanate, amine reactive
Sinônimo(s):
4arm-PEG-Isocyanate, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG20K-Isocyanate, average Mn 20,000
forma
solid
peso molecular
average Mn 20,000
adequação da reação
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm PEG Isocianate. Hydrogel PEG. NCO group is useful for coupling hydroxyl through a stable urethane linker.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)