Documentos Principais
JKA7106
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Isocyanate
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Nome do produto
4arm-PEG10K-Isocyanate, average Mn 10000
Formulário
solid
peso molecular
average Mn 10000
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)